Documenti fondamentali
AB10145
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GFP
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
L'anticorpo reagisce con la proteina GFP da 28 kDa.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente alla proteina GFP a lunghezza intera.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generico
L′anticorpo anti-GFP è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione della GFP.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Western blotting: 0,1 μg/mL su proteina GFP ricombinante.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
28 kDa
Stato fisico
Immunoglobulina purificata di coniglio in tampone contenente PBS con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato per affinità con l′antigene
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un anno dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Cyp1B1 expression promotes angiogenesis by suppressing NF-?B activity.
Palenski, Tammy L, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 305, C1170-C1184 (2013)
Hongliang Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 4009-4009 (2022-07-12)
Diphthamide, a post-translationally modified histidine residue of eukaryotic TRANSLATION ELONGATION FACTOR2 (eEF2), is the human host cell-sensitizing target of diphtheria toxin. Diphthamide biosynthesis depends on the 4Fe-4S-cluster protein Dph1 catalyzing the first committed step, as well as Dph2 to Dph7
Tamás Wilheim et al.
Brain structure & function, 226(7), 2387-2399 (2021-07-16)
The endocannabinoids have been shown to target the afferents of hypothalamic neurons via cannabinoid 1 receptor (CB1) and thereby to influence their excitability at various physiological and/or pathological processes. Kisspeptin (KP) neurons form afferents of multiple neuroendocrine cells and influence
Gabriele G Schiattarella et al.
Nature communications, 12(1), 1684-1684 (2021-03-18)
Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) is now the dominant form of heart failure and one for which no efficacious therapies exist. Obesity and lipid mishandling greatly contribute to HFpEF. However, molecular mechanism(s) governing metabolic alterations and perturbations in
Bettina Rieger et al.
EMBO reports, 22(12), e52727-e52727 (2021-10-02)
The classical view of oxidative phosphorylation is that a proton motive force (PMF) generated by the respiratory chain complexes fuels ATP synthesis via ATP synthase. Yet, under glycolytic conditions, ATP synthase in its reverse mode also can contribute to the