SAB4200681
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, green fluorescent protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GFP-20, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- scanning electron microscope (SEM)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200681-100UL | 4061837518775 |