SAB4301795
Anti-GFP-Tag
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Rabbit anti-Green Fluorescent Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
tecniche
western blot: 1:3000-1:10000
Numero d’accesso
N/A
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1