56395
N-Hexanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Caproyl-L-homoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]hexanamide, C6-HSL, HHL
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Hexanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
Colore
white to off-white
Compatibilità
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCC)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
ZJFKKPDLNLCPNP-QMMMGPOBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?