SML3427
C4-HSL
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)butyramide, BHL, N-Butanoyl-L-homoserine lactone, N-Butyrylhomoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(N[C@@H]1C(OCC1)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
VFFNZZXXTGXBOG-LURJTMIESA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3