O9139
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Oxo-C12-HSL
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, quorum sensing signaling molecule
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h14H,2-12H2,1H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
PHSRRHGYXQCRPU-AWEZNQCLSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa PAO1