51086
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]heptanamide, C7-HSL
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
Colore
white
Compatibilità
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCC)=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
FTMZLSDESAOPSZ-VIFPVBQESA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?