32830
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
≥95.0%
Sinonimo/i:
(2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride
Saggio
≥95.0% (AT)
≥95.0%
Attività ottica
[α]20/D +14.5±1.5°, c = 3.67% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
197-200 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 0.5 g/10 mL
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1
CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?