B107
L-BMAA hydrochloride
≥97% (NMR), powder
Sinonimo/i:
S(+)-2-Amino-3-(methylamino)propionic acid hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (NMR)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +21 to +31°, c = 0.5 M in 0.1 M HCl(lit.)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: soluble (solutions may be stored for several days at 4 °C)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CNC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?