SML0432
Azilsartan
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[2′-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl) [1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-{[2′-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, TAK-536
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1nc2cccc(C(O)=O)c2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
InChI
1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32)
KGSXMPPBFPAXLY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AGTR1(185)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to angiotensin receptors for your research needs.