Documenti fondamentali
8.52038
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Cha-OH, N-α-Fmoc-β-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
125-130 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC4CCCCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of cyclohexylalanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1081
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3