Documenti fondamentali
8.52039
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thi-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Thi-OH, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
170-180 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)[O-]
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t20-/m0/s1
PXBMQFMUHRNKTG-FQEVSTJZSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of thienylalanine by Fmoc SPPS. Useful replacement for Phe.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1082
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-2-Nal-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47772
Fmoc-2-Nal-OH
Fmoc-Phe-OH 98%
Sigma-Aldrich
338338
Fmoc-Phe-OH