O9264
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h16H,2-14H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
YQFJJDSGBAAUPW-INIZCTEOSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3