857521P
Avanti
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)octanamide, powder
Sinonimo/i:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]octanamide, C8-HSL
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (857521P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857521P-50MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)