251755
Osmium tetroxide solution
4 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
1.23 psi ( 20 °C)
3.55 psi ( 55 °C)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
3.5-4.5% (OsO4)
4 wt. % in H2O
Densità
1.0 g/mL at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In situ X-ray-assisted electron microscopy staining for large biological samples.: This study explores the use of osmium tetroxide solution for X-ray-assisted electron microscopy staining, enhancing the visualization of large biological samples (Ströh et al., 2022).
- Application of the electron microscope to the cytochemical peroxidase reaction in salamander leukocytes.: The use of osmium tetroxide solution in electron microscopy enhances the cytochemical analysis of peroxidase reactions in salamander leukocytes, providing clear and detailed images (MITSUI, 1960).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?