O5500
Osmium tetroxide
Sealed ampule.
Sinonimo/i:
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
7 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
P. eboll.
130 °C (lit.)
Punto di fusione
39.5-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges