201030
Osmium tetroxide
ReagentPlus®, 99.8%
Sinonimo/i:
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Densità del vapore
8.8 (vs air)
Tensione di vapore
7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.8%
Stato
crystalline
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
39.5-41 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To promote the lactonization of alkenols to lactones.
- To mediate the selective oxidative cleavage of olefins by oxone to form the corresponding ketones or carboxylic acids.
- Dihydroxylation of mono-trans-di, and trisubstituted olefins to form 1,2-diols with high enantioselectivity in the presence of chiral amines.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?