208868
Osmium tetroxide solution
2.5 wt. % in tert-butanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
5.42 psi ( 20 °C)
6.76 psi ( 55 °C)
Stato
liquid
contiene
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
2.5 wt. % in tert-butanol
Densità
1.0 g/mL at 20 °C
0.811 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cis dihydroxylation of alkenes to form cis-1,2-diols.
- Direct oxidation of 1,4-dienes to yield carboxylic acids using oxone as a co-oxidant.
Osmium tetroxide can also be used:
- In the stereoselective synthesis of (+)-norrisolide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?