PHR1265
Carvedilol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Carvedilol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, BM-14190
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001427
traceable to USP 1096622
Famiglia di API
carvedilol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Descrizione generale
Carvedilol is a lipophilic β1- and β2-adrenoreceptor antagonist that exhibits antioxidant and antiproliferative properties. It is prescribed as a medicine for the treatment of hypertension, stable angina pectoris, post myocardial infarction with left ventricular dysfunction and all degrees of symptomatic chronic heart failure.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)