1096666
USP
Carvedilol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9H-carbazole, 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carvedilol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C1OC1COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
SVWKIGRDISDRLO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)