1096655
USP
Carvedilol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-1-{Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, N-Benzylcarvedilol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carvedilol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
InChI
1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
FFZGDNBZNMTOCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)