PHR1927
Lopinavir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Lopinavir
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0001498
traceable to USP 1370101
Famiglia di API
lopinavir
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to off-white
Punto di fusione
255.2-260.6 °F (124—127°C)
Solubilità
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3