PHR1051
1,2-propandiolo
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1576708
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
propylene glycol
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Propylene glycol is commonly utilized as a penetration enhancer in topical dermatological formulations, either alone or in combined form with other penetration enhancing agents, like fatty acids.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.