Documenti fondamentali
BP868
1,2-propandiolo
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1340498
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
propylene glycol
Stato
viscous liquid (Clear)
Temp. autoaccensione
779 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
12.5 %
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Propylene glycol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propylene Glycol Solution
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Codice della classe di stoccaggio
    10 - Combustible liquids
    WGK 3
    Punto d’infiammabilità (°F)
    217.4 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    103 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)