398039
1,2-propandiolo
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Impurezze
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 ppm
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Green synthesis of propylene carbonate.
- Production of lactic acid by green catalytic oxidation.
- Propanal generation by catalytic dehydration.
Altre note
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.