BP1210
Ritonavir
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
agenzia
BP
Famiglia di API
ritonavir
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
BP
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Colore
off-white
Punto di fusione
122-126 °C
Solubilità
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
Densità
1.239 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)