PHR1378
Leflunomide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl) phenyl]-isoxazole-4-carboxamide, 5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000654
traceable to USP 1356960
Famiglia di API
leflunomide
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DHODH(1723)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)