L5025
Leflunomide
Immunosuppressant
Sinonimo/i:
5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
166.5 °C
Solubilità
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DHODH(1723)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?