S0883
Sulfasalazine
97.0-101.5%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-{{4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl}azo}benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, Salicylazosulfapyridine
Saggio
97.0-101.5%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
260-265 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX5(240) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
- For investigating its therapeutic potential in patients suffering from multiple sclerosis (MS).
- For studying its role as an antiarthritic agent via inhibition of the cartilage degeneration and pain associated with progression of osteoarthritis in the rat, which is used as the test animal.
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and aqueous samples using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and spectrofluorimetic technique.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?