Documenti
O8380
Sigma-Aldrich
Acido 1-ottano solfonico
≥98%
Sinonimo/i:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Formula condensata:
C8H17O3SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic (oragnic)
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
PM
216.27 g/mol
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<2.0% water (Karl Fischer)
Punto di fusione
300  °C (572 °F)
Solubilità
9.8 g/L at 20 °C
Cationi in tracce
Na: 10.1-11.1 % (w/v) (Anhydrous)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il sale di sodio dell′acido 1-ottansolfonico è un detergente anionico e un tensioattivo con eccellenti proprietà di accoppiamento. Questa molecola polivalente trova impiego come componente di tamponi nella ricerca in biologia cellulare, in chimica analitica e in biochimica.
Applicazioni
Il sale di sodio dell′acido 1-ottansolfonico è stato usato:
  • come componente di un tampone per la determinazione della concentrazione di L-Dopa in estratti di farina di semi;
  • nella soluzione usata come fase mobile per determinare la dopamina nei topi mediante HPLC;
  • in neurochimica, per la preparazione di un tampone da usare come fase mobile per analisi HPLC.
Reagente di accoppiamento ionico per l′analisi HPLC di peptidi e proteine.
Caratteristiche e vantaggi
  • Tensioattivo molto versatile per la vostra ricerca in biologia cellulare e in biochimica
  • Indicato per applicazioni di HPLC
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Can Zhang et al.
Biomaterials, 29(9), 1233-1241 (2007-12-21)
Paclitaxel (Taxol), PTX) is a promising anti-cancer drug and has been successfully used to treat a wide variety of cancers. Unfortunately, serious clinical side effects are associated with it, which are caused by PTX itself and non-aqueous vehicle containing Cremophor
J G Foulks et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 63(10), 1327-1334 (1985-10-01)
The potency of various types of alkyl amphipathic (cationic, anionic, and neutral) as well as tertiary amine local anesthetics in impairing the excitability of frog skeletal muscle was markedly enhanced by an increase in temperature from 20 to 30 degrees
H T Jung et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1353-1357 (2001-02-15)
Equilibrium unilamellar vesicles are stabilized by one of two distinct mechanisms depending on the value of the bending constant. Helfrich undulations ensure that the interbilayer potential is always repulsive when the bending constant, K, is of order k(B)T. When K
W Xie et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1299-1308 (2007-03-14)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a persistent environmental pollutant that may cause adverse effects by inhibiting pulmonary surfactant. To gain further insights in this potential mechanism of toxicity, we investigated the interaction of PFOS potassium salt with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) - the
Xin Su et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2655-2657 (2013-02-26)
We report two CO2-responsive aqueous solutions having switchable viscosity. The solution of sodium octadecyl sulfate and 2-(dimethylamino)ethanol forms viscoelastic worm-like micelles in the presence of CO2 but not in its absence at 60 °C. Another solution of sodium stearate and