Documenti fondamentali
O4003
Sigma-Aldrich
Sodio ottil solfato
≥95%
Sinonimo/i:
SOS, Sodio caprilato solfato, Sodio ottil solfato, Ottil solfato
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.27
Beilstein:
3658635
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
PM
232.27 g/mol
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il sodio ottil solfato è un detergente anionico e un reagente di accoppiamento ionico usato nelle analisi HPLC
Applicazioni
Il sodio ottil solfato è stato usato in uno studio per valutare l′arricchimento selettivo di albumina in campioni biologici. È stato usato anche in uno studio per esaminare il comportamento della soluzione mista di un tensioattivo cationico modificato con glicerina e di un tensioattivo anionico.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Phase behavior of mixed solution of a glycerin-modified cationic surfactant and an anionic surfactant
Tsuchiya, K., et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 312, 7-7 (2007)
Evangelia Zdrali et al.
ACS nano, 11(12), 12111-12120 (2017-12-12)
Mixtures of nano- and microscopic oil droplets in water have recently been rediscovered as miniature reaction vessels in microfluidic environments and are important constituents of many environmental systems, food, personal care, and medical products. The oil nanodroplet/water interface stabilized by
Chin-Yu Lin et al.
Electrophoresis, 30(3), 532-539 (2009-01-22)
This paper shows that in CE, the peak efficiency and effective electrophoretic mobility of HSA and BSA were significantly enhanced by using a short plug (8 nL) of 1% w/w sodium octyl sulfate (SOS) and 1% w/v dextran sulfate as
Lingyan Xing et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(44), 14794-14808 (2015-11-06)
Modulation of connectivity formation in the developing brain in response to external stimuli is poorly understood. Here, we show that the raphe nucleus and its serotonergic projections regulate pathfinding of commissural axons in zebrafish. We found that the raphe neurons
M Benkő et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 130, 126-132 (2015-05-04)
Precipitation of bovine serum albumin (BSA) by anionic surfactants with alkyl chains of increasing lengths (octyl, decyl, dodecyl sulfates) was studied at room temperature, at pH 3.0, in isotonic sodium chloride solution. The particle size of albumin, the zeta potential