Key Documents
H2766
Sigma-Aldrich
1-eptano solfonato di sodio
Sinonimo/i:
Acido 1-eptanosolfonico
About This Item
Formula condensata:
C7H15O3SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic (oragnic)
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Forma fisica
powder
PM
202.25 g/mol
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impurezze
<2.0% water (Karl Fischer)
Punto di fusione
300  °C (572 °F)
Solubilità
H2O: ≥100 mg/mL
Cationi in tracce
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′1-eptano solfonato di sodio appartiene al gruppo di tensioattivi dell′alchil solfonato di sodio. Possiede un gruppo di testa -SO?3 con il sodio e una catena alchilica legati al gruppo di testa. L′1-eptano solfonato di sodio ha un valore della concentrazione micellare critica di 0,302 mol/dm3.
L′1-eptansolfonato di sodio, noto anche come sodio eptansolfonato, è un composto polivalente utilizzato generalmente in esperimenti di laboratorio e nella ricerca biochimica. Funge da agente di coppia ionica, tensioattivo e tampone e riveste un ruolo cruciale in numerose applicazioni. In biochimica, si rende utile in compiti come la purificazione di proteine e la separazione di acidi nucleici, riducendo la tensione superficiale delle soluzioni e favorendone il mescolamento. Viene anche impiegato come agente chelante in analisi di ioni metallici e come tampone in esperimenti di biologia. L′1-eptansolfonato di sodio è una scelta d′elezione nelle analisi HPLC e in quelle condotte con elettroforesi capillare ad alte prestazioni, in quanto favorisce la separazione degli analiti a carica positiva, che si tratti di composti organici o inorganici, dalla ricerca farmaceutica a quella sui peptidi.
Applicazioni
L′1-eptano solfonato di sodio è stato usato come componente del tampone della fase mobile per l′equilibratura preliminare della colonna della cromatografia liquida ad alta prestazione.
Reagente di accoppiamento ionico per HPLC, incluse le analisi di peptidi e proteine.
Azioni biochim/fisiol
L′1-eptano solfonato di sodio è utile come reagente di accoppiamento ionico per l′analisi di adrenalina e noradrenalina nella cromatografia di coppia ionica (IPC).
Caratteristiche e vantaggi
  • Specifico per la ricerca in ambito biochimico e in biologia cellulare
  • Composto chimico di purezza elevata indicato per numerose applicazioni di ricerca.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Validated HPLC-Fl method for the analysis of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine biomarkers in human blood
Albu C, et al.
Journal of Fluorescence, 23(3), 381-386 (2013)
Determination of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine from human blood samples by HPLC-FL
Birsan C, et al.
Analytical Letters, 41(10), 1720-1731 (2008)
Analysis of catecholamines in urine by unique LC/MS suitable ion-pairing chromatography
Bergmann ML, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1057(2), 118-123 (2017)
A R Calhoun et al.
Journal of colloid and interface science, 309(2), 505-510 (2007-03-03)
Measurements have been made to determine the solubility of ethane, C2H6, in aqueous solutions of four different surfactants of the linear alkanesulfonate class at 25 degrees C. The surfactants, sodium 1-pentanesulfonate, sodium 1-hexanesulfonate, sodium 1-heptanesulfonate, and sodium 1-octanesulfonate, all share
Takeshi Oshizaka et al.
International journal of pharmaceutics, 475(1-2), 292-297 (2014-08-27)
Skin concentrations of topically administered compounds need to be considered in order to evaluate their efficacies and toxicities. This study investigated the relationship between the skin permeation and concentrations of compounds, and also predicted the skin concentrations of these compounds