RDD032
1-Octanesulfonic acid sodium salt
free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
Sinonimo/i:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Qualità
free-flowing
P. eboll.
>300 °C (lit.)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- separate carboxylic acids using ion-exclusion chromatography (SEC) in the mobile phase for High-Performance Liquid Chromotography (HPLC) to separate organic molecules
- in preparation of water-soluble pillar[5]arenes
- develop graphene oxide-based composite (GOBC) for decontaminate of wastewater
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Redi-Dri makes using hygroscopic chemicals safer and easier to use, dispense, and weigh out powders that commonly clump
- Eliminates clumping by maintaining product moisture and quality attributes.
- No caking makes it safer to use with no need to manually break up clumps with tools
- Less waste - hydroscopic chemicals that normally clump and often are discarded
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)