Documenti fondamentali
74885
Sigma-Aldrich
1-ottano solfonato di sodio
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-ottano solfonico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
Beilstein:
3574241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
sheet
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′1-ottano solfonato di sodio è un agente di accoppiamento ionico usato principalmente nella fase mobile della cromatografia.
Applicazioni
  • Effetto dei processi di pretrattamento sul contenuto di ammine biogene e su alcuni composti bioattivi nell'estratto di Hericium erinaceus. Questo studio illustra la composizione della fase mobile per l'analisi cromatografica, compreso il sodio 1-ottansolfonato monoidrato (N Makhamrueang et al., 2021).
  • Cosa significano le nuove linee guida USP Capitolo 621 per le vostre analisi HPLC. L'articolo descrive l'uso del sodio 1-ottansolfonato nella preparazione della fase mobile HPLC per soddisfare i nuovi standard della farmacopea (K Gleerup, 2023).
  • Determinazione simultanea di fangchinolina e tetrandrina nei granuli Qi-Fang-Xi-Bi mediante RP-HPLC. Lo studio utilizza il sodio 1-ottansolfonato come componente della fase mobile nel metodo RP-HPLC sviluppato per l'analisi della medicina tradizionale cinese (XG Lu et al., 2015).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Strong induction of phytochelatin synthesis by zinc in marine green alga, Dunaliella tertiolecta.
Hirata K, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 92(1), 24-29 (2001)
N M Kovalchuk et al.
Journal of colloid and interface science, 459, 250-256 (2015-08-25)
Mixed solutions of cationic and anionic surfactants show considerable synergism in their wetting behaviour, but their spreading is affected considerably by the phase separation processes. The valuable information about wetting properties of synergetic mixtures can be obtained by using mixtures
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 104, 122-129 (2014-12-17)
A new microextraction by packed sorbent (MEPS) procedure coupled to a high-performance liquid chromatographic method has been developed for quantitation of catecholamines (i.e. norepinephrine, epinephrine and dopamine) in innovative biological samples, namely dried plasma and urine spots. Analyses were carried