52862
1-esano solfonato di sodio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-esano solfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
solid
Qualità
LiChropur™
PM
206.24 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?