Documenti fondamentali
76952
Supelco
1-pentano solfonato di sodio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-pentano solfonico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Beilstein:
3725147
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
sheet
Qualità
LiChropur
PM
192.21 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′1-pentano solfonato di sodio monoidrato è un reagente di accoppiamento ionico. È un tensioattivo anionico con un effetto opposto, sulla polimerizzazione dell′anilina, rispetto all′effetto termico. Possiede anche la più alta e la più bassa entalpia dei valori di polimerizzazione.
Applicazioni
Il pentano solfonato di sodio è utile come tensioattivo e agente di accoppiamento ionico nella fase inversa.
L′1-pentano solfonato di sodio monoidrato può essere usato per studiarne gli effetti sulle proprietà della polianilina impiegando, per caratterizzarne la struttura, la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier e UV-visibile.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Effects of surfactants on the characteristics and biosensing properties of polyaniline.
Kuczynska, Agnieszka, et al.
Polymer International, 59, 1650-1659 (2010)
Xijing Chen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 855(2), 140-144 (2007-06-15)
A liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was established for the determination of 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AICA) in human plasma. The method included a solvent extraction of AICA as an ion pair with 1-pentanesulfonate ion and a separation on a Hypersil ODS2