P0299
Sodium pentanesulfonate
≥95% (elemental analysis)
Sinonimo/i:
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (elemental analysis)
Stato
powder
PM
174.19 g/mol
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)