248983
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Sinonimo/i:
O-Methyl-L-mandelic acid
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
phenyl
Stringa SMILE
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
- Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
- 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
- Hydroxylations and epoxidations
- Hydrogenations
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?