Key Documents
1.59712
Supelco
Methoxyphenylacetic acid
Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
230-300-9
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white crystals or crystalline powder.
Melting point: 68 - 72 °C
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3