Documenti fondamentali
248967
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Sinonimo/i:
O-Methyl-D-mandelic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Beilstein:
2209198
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −146°, c = 0.5 in ethanol
Punto di fusione
66-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
phenyl
Stringa SMILE
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at