207861
Ammonium carbonate
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
Sinonimo/i:
Hartshorn salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Descrizione
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Forma fisica
powder or chunks
Concentrazione
≥30.0% NH3
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 1,4-dihydropyridine derivatives, via Biginelli and Hantzsch reactions.
- Preparation of ammonium carbonate buffer.
- Synthesis of dihyropyridones derivatives.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1