379999
Ammonium carbonate
for inorganic trace analysis, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hartshorn salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for inorganic trace analysis
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
1,013.25 hPa °F
Descrizione
mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Solubilità
soluble (Water: slightly soluble)
Stringa SMILE
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements.
- As an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) method.
- In the synthesis of ZnO nanoparticles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column