11204
Ammonium carbonate
puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
Sinonimo/i:
Hartshorn salt
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Grado
puriss.
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
Concentrazione
30.0-34.0% (NH3 , titration)
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% non-volatile matter
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1