279889
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?