Documenti fondamentali
328219
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel(II)
Sinonimo/i:
1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)nickel dichloride, Nickel 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane dichloride, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II) chloride, dppeNiCl2
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]NiCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
263-265 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Kumada catalyst-transfer polycondensation
  • Oxidation of carboranyl phosphine ligands
  • Synthesis of nickel-iron dithiolato hydrides
  • Ullmann reactions - homocoupling reactions
Co-catalyst for hydroformylation of alcohols for the synthesis of quaternary carbon centers
Catalyst for Wacker-type intramolecular aerobic oxidative amination of alkenes
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)