686166
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
223-228 °C
Stringa SMILE
Cc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6)
HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 215, 108-118 (2019-04-15)
In the current study, five novel urea-functionalized chitosan derivatives were synthesized via condensation reactions of chloroacetyl chitosan (CTCS) with urea groups bearing nitrogen-containing heterocycles. In order to identify the structure characteristics of chitosan derivatives, FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 234, 115903-115903 (2020-02-20)
In this study, 2-urea-chitosan oligosaccharide derivatives (2-urea-COS derivatives) and 2,6-diurea-chitosan oligosaccharide derivatives (2,6-diurea-COS derivatives) were successfully designed and synthesized via intermediate 2-methoxyformylated chitosan oligosaccharide. All samples were characterized and compared based on FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental analysis. The