Documenti fondamentali
81806
Supelco
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
3714817
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
98.0-102.0% (T)
Stato
powder
Qualità
LiChropur
PM
164.16 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)