74316
Sodium 1-nonanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Nonanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Qualità
LiChropur™
PM
230.30 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Sodium 1-nonanesulfonate may also be used as an ion-pair reagent in liquid chromatography analysis of guanidino compounds in serum using a porous graphite carbon column.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)