Documenti fondamentali
8.41036
Sigma-Aldrich
Decane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
236-525-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3