L5626
L-lisina
≥98% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
Sinonimo/i:
Acido (S)-2,6-diaminoesanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-lisina, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
263 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as a component in pre-fixative solution for electron microscopy
- as a component in blocking solution for immunohistochemistry(IHC)
- in the preparation of Periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixative for IHC
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride